Imprimer
Rhodium 1000 mg/L dans acide chlorhydrique 20% (de RhCl₃) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88090.AE 88090.AP
88090.AEEA 331 EUR
88090.AE 88090.AP
Rhodium 1000 mg/L dans acide chlorhydrique 20% (de RhCl₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de rhodium
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certifications: Traçabilité NIST