Rhodium 10000 mg/L dans acide chlorhydrique 20% (de RhCl₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certifications: Traçabilité NIST