Imprimer
Rhodium 1000 mg/L dans acide chlorhydrique 20% (de RhCl₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35754.AD 35754.AP 35754.AE
35754.ADEA 193 EUR
35754.AD 35754.AP 35754.AE
Rhodium 1000 mg/L dans acide chlorhydrique 20% (de RhCl₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de rhodium
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certifications: Traçabilité NIST