Imprimer
Praseodymium standard solution, 1,000 mg/L Pr in 5% nitric acid (de Pr₆O₁₁) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
88088.AEEA 56.9 EUR
88088.AE 88088.AP
Praseodymium standard solution, 1,000 mg/L Pr in 5% nitric acid (de Pr₆O₁₁) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de praséodyme
Molecular Formula: Pr₆O₁ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174
Certifications: Traçabilité NIST