Imprimer
Diméthylsulfoxyde ≥99.9%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DMSO
2969-25EA 0 EUR
2969-08 2969-25
Diméthylsulfoxyde ≥99.9%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Diméthylsulfoxyde
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry.
  • Filtered through a 0.2µm element
DMSO is an industrial chemical and is not to be sold or used as a drug for humans or animals.
Formule: (CH₃)₂SO
Poids moléculaire: 78,14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18,45 °C
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 89 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Indice Merck: 13,03285
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay ((CH₃)₂SO) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
ACS - Residue after Evaporation ≤5 ppm
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.001
ACS - Water (H₂O)(by KF, coulometric) ≤0.05 %
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 270 nm ≤0.40
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 290 nm ≤0.18
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 310 nm ≤0.06
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 330 nm ≤0.02
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 350 - 400 nm ≤0.01
Appearance (clear, colorless liquid)