Imprimer
2-Nitrofluorène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H55744.06 H55744.14
H55744.06EA 49.1 EUR
H55744.06 H55744.14
2-Nitrofluorène ≥98%
2-Nitrofluorène
Formule: C₁₃H₉NO₂
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001117
Numéro CAS: 607-57-8
EINECS: 210-138-5
UN: 3077
ADR: 9,III