Imprimer
9-Aminophénanthrène 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H55773.MD H55773.03
H55773.MDEA 257 EUR
H55773.MD H55773.03
9-Aminophénanthrène 96%
9-Aminophénanthrène
Formule: C₁₄H₁₁N
Point d'ébullition: 408 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001177
Numéro CAS: 947-73-9
EINECS: 213-431-6