Guanidinium chlorure ≥98%, grade Technique
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Guanidine chlorhydrate
Suited for purification of nucleic acids or polypeptides from cell sources and inhibition of both RNase and protease activity.
Formule:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Poids moléculaire: 95,53 g/mol Point de fusion: 185 °C Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013026 Numéro CAS: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Indice Merck: 13,04578 |
Résultats des tests de spécification
Ammonium Chloride | ≤0.5% |
Ash | ≤0.4% |
Moisture (KF) | ≤0.3% |
Purity | ≥98% |