Imprimer
Baryum chlorure 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de baryum
MC300657.1000 MC300657.5000
PRLSMC300657.1000EA 139 EUR
PRLSMC300657.1000 PRLSMC300657.5000
Baryum chlorure 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Baryum chlorure
Formule: BaCl₂
Poids moléculaire: 208.24 g/mol
Point d'ébullition: 1560
Point de fusion: 963
Densité: 1.034 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,00998