Bromure de baryum dihydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bromure de baryum à 2 molécules d'eau
Formule:
BaBr₂·2H₂O Poids moléculaire: 333.17 g/mol Point de fusion: 850 Densité: 3.58 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149153 Numéro CAS: 7791-28-8 EINECS: 234-140-0 UN: 1564 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,968 |