Imprimer
Soufre 1000 mg/L dans l'eau (de (NH₄)₂SO₄) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
22958.AE 22958.AP
22958.AEEA 53.9 EUR
22958.AE 22958.AP
Soufre 1000 mg/L dans l'eau (de (NH₄)₂SO₄) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de sulfide
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certifications: Traçabilité NIST