Imprimer
2-Bromo-9-fluorènone 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-9H-fluoren-9-one
H55962.MC H55962.ME H55962.14
H55962.MCEA 0 EUR
H55962.MC H55962.ME H55962.14
2-Bromo-9-fluorènone 96%
2-Bromo-9-fluorènone
Formule: C₁₃H₇BrO
Poids moléculaire: 259.1 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010789
Numéro CAS: 3096-56-8