Quinuclidine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₁₃N Point d'ébullition: 150 °C (1013 hPa) Point de fusion: 157…160 °C Densité: 1,025 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006690 Numéro CAS: 100-76-5 EINECS: 202-887-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,8081 |