Baryum chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chlorure de baryum
Formule:
BaCl₂ Poids moléculaire: 208.24 g/mol Point d'ébullition: 1560 Point de fusion: 963 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003445 Numéro CAS: 10361-37-2 EINECS: 233-788-1 UN: 3287 ADR: 6.1 III Indice Merck: 12,00998 |