Imprimer
Acide indole-7-carboxylique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1H-Indole-7-carboxylic acid
H54931.03 H54931.06 H54931.14
H54931.03EA 50.4 EUR
H54931.03 H54931.06 H54931.14
Acide indole-7-carboxylique ≥97%
Acide indole-7-carboxylique
Purity: 97% CAS No.: 1670-83-3 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.05 MDL No.: MFCD00210442
Formule: C₉H₇NO₂
Poids moléculaire: 161.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210442
Numéro CAS: 1670-83-3
EINECS: 216-801-5