Imprimer
4-Amino-2-méthylpyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Méthyl-4-pyridylamine, 4-Amino-2-picoline
H55036.MD H55036.03 H55036.06
H55036.MDEA 59.3 EUR
H55036.MD H55036.03 H55036.06
4-Amino-2-méthylpyridine 98%
4-Amino-2-méthylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 18437-58-6 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Melting Point: 93-97° MDL No.: MFCD00186509
Formule: C₆H₈N₂
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00186509
Numéro CAS: 18437-58-6