Diisopropyle oxyde stabilisé pour analyses
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ether diisopropylique
Formule:
(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂ Poids moléculaire: 102.18 g/mol Point d'ébullition: 68 °C (760 mmHg) Point de fusion: –85.5 °C Densité: 0.72 g/cm³ Point éclair: –29 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008880 Numéro CAS: 108-20-3 EINECS: 203-560-6 UN: 1159 ADR: 3 II Indice Merck: 13,05232 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤25 APHA |
Stabilizer | Approx. 50 ppm BHT |
Non-volatile matter | ≤0.005 % |
Acidity | ≤0.0004 meq/g |
Aluminium (Al) | ≤0.5 ppm |
Barium (Ba) | ≤0.1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.02 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Tin (Sn) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |