Imprimer
Potassium sulfate, anhydre ≥99% ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1B1106-1KGEA 335 EUR
1B1106-1KG 1B1106-500G
Potassium sulfate, anhydre ≥99% ACS
Potassium sulfate
Formule: K₂SO₄
Point d'ébullition: 1698 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1069 °C
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Indice Merck: 13,07759
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.01%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen compounds ≤0.0005%
pH (5%, Water) at 25 °C 5.5 — 8.5
Purity ≥99%
Sodium ≤0.02%