Imprimer
Calcium hydroxyde 95.0-100.5% (par titration EDTA), en poudre FCC, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chaux éteinte
4188-40EA 6951.05 EUR
4188-40 MACR4188-25 4188-05 4188-24
Calcium hydroxyde 95.0-100.5% (par titration EDTA), en poudre FCC, Macron Fine Chemicals™
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,01675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product 95.0 - 100.5%
Meets F.C.C. Requirements Passes Test
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging Passes Test
Bulk Food Chemical Passes Test
FCC - Assay (Ca(OH)₂) (by EDTA titrn) 95.0 - 100.5 %
Appearance Passes Test
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Carbonate (CO₃) Passes Test
FCC - Acid-Insoluble Substances ≤0.5 %
FCC - Arsenic (As) ≤3 ppm
FCC - Lead (Pb) ≤2 ppm
FCC - Fluoride (F) ≤0.005 %
FCC - Magnesium and Alkali Salts ≤4.8 %
Thru U.S. No. 325 Sieve, For Information Only
Barium (Ba), For Information Only