Imprimer
2-Bromo-4-chloropyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33698.03 H33698.06
H33698.03EA 46.6 EUR
H33698.03 H33698.06
2-Bromo-4-chloropyridine ≥97%
2-Bromo-4-chloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 22918-01-0 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Melting Point: 30° MDL No.: MFCD03840757
Formule: C₅H₃BrClN
Point de fusion: <30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840757
Numéro CAS: 22918-01-0