Imprimer
VWR®, Adaptateurs caméra
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
630-0865EA 60.7 EUR
630-0865 630-0866 630-0867 630-0868 630-2687
VWR®, Adaptateurs caméra
Adaptateurs Adaptateurs, pour connection caméra à microscope
Ces adaptateurs permettent de connecter des caméras avec différentes tailles de puces à des microscopes avec filetage monture C.