Imprimer
Bouchons d'oreilles réutilisables, uvex whisper+
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2111.212 2111.238
111-1572EA 141 EUR
111-1572 UVEX2111.238
Bouchons d'oreilles réutilisables, uvex whisper+
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles réutilisables
Ces bouchons réutilisables sont dotés d'une surface lisse anti-poussière pouvant être nettoyée à l'eau savonneuse, assurant ainsi le confort et la sécurité de l'utilisateur.
  • Pré-formé pour faciliter l'insertion
  • Matériau souple, très confortable à porter, même pour une utilisation prolongée
  • Conception unique : la combinaison d'arêtes droites et courbes réduit la transmission de bruits indésirables et améliore le confort
  • Petit diamètre des tiges assure un confort optimal à l'utilisateur
  • Possibilités de port flexibles grâce au cordon amovible
  • Stockage hygiénique dans un étui de transport individuel
Pour une utilisation dans un environnement de travail salissant.
RSB : 27 dB
Certifications: EN 352-2
Attention: * One size fits all.