Imprimer
Tubes à centrifuger, fond conique, NUNC™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
339650 339651 339653 339652 376814
525-0492EA 303 EUR
525-0492 525-0493 525-0495 525-0494 525-0915
Tubes à centrifuger, fond conique, NUNC™
Tubes Tubes à centrifuger
En PP, fond conique, gradués, stériles, autoclavables avec bouchon à vis en PE-HD.
  • Étanches pour protéger les échantillons
  • USP classe VI, non pyrogènes, non cytotoxiques et exempts de RNase/DNase
  • Le portoir en plastique recyclable réduit les déchets et minimise le risque de contamination et la présence de particules
It provides open, easy access for pipetting, decanting, and removal of the pellet following centrifugation.
Certifications: USP Class VI.
Cdt: Tubes are packaged 40 per case.