Imprimer
Barboteurs avec tête
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
34251 34101 34252 34250 34100 34102
201-1460EA 207 EUR
201-1460 201-1461 ROBU34252 ROBU34250 ROBU34100 ROBU34102
Barboteurs avec tête
Flacons Flacons-laveurs
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Head with fritted disc and standard taper joint.