Pellet Paint® NF Co-Precipitant
Marques : Merck Millipore (Novagen)Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Pellet Paint® NF Co-Precipitant est un support coloré non fluorescent compatible avec le séquençage fluorescent. Il facilite l'élimination rapide des terminateurs BigDye® pendant la précipitation à l'alcool des produits de réaction de séquençage. Ces produits peuvent être rapidement précipités, avec une durée de centrifugation de 10 minutes. Ce support aisément visualisable fournit une confirmation simple de la précipitation. Les produits de réaction de séquençage sont rassemblés pour obtenir des culots, les terminateurs colorés restant dans le surnageant avec les protocoles de précipitation standard d'Applied Biosystems. La re-suspension des produits de réaction de séquençage dans du formamide désionisé peut être confirmée en vérifiant la dissolution du culot du support.
- Co-précipitant d'ADN visible non fluorescent rapide et efficace pour applications de séquençage automatique
- Elimination efficace des 'dye terminators'
- Visualisation directe et suivi des culots
- Aucun effet sur la réaction ou la précision du séquençage
- Utilisable comme substitut de Pellet Paint® Co-Precipitant pour les applications de détection de fluorescence
Pour éviter les manipulations d'échantillon superflues, Pellet Paint® NF Co-Precipitant peut être ajouté directement au mélange de réaction, aux matrices d'ADN, aux échantillons PCR bruts ou au tampon de dilution avant un cycle de séquençage.