Imprimer
Co-Précipitant Pellet Paint®
Marques : Merck Millipore (Novagen)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
69049-3 69049-4
69049-3EA 195 EUR
69049-3 69049-4
Co-Précipitant Pellet Paint®
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Pellet Paint® Co-Precipitant est un support visible coloré pour les acides nucléiques, spécifiquement formulé pour les précipitations à l'alcool. La précipitation de 2 minutes ne nécessite ni incubation à basse température ni centrifugation prolongée. L'ARN et l'ADN sont efficacement précipités à partir de la plupart des solutions, même les plus diluées (2 ng/ml) et le culot est facilement localisable grâce à sa couleur rose vif. Le culot peut être facilement suivi durant les étapes de lavage; cela évite les pertes durant la manipulation et assure une re-suspension totale du culot.
  • Idéal pour la précipitation rapide et quantitative de l'ADN et de l'ARN, y compris la purification de fragments de PCR et la préparation des amorces
  • Compatible avec la plupart des procédures de biologie moléculaire et exempt d'acides nucléiques contamintants ou d'enzymes nucléotiques polluants
  • Bien que le support Pellet paint absorbe dans les UV, des mesures spectrophotométriques précises de l'ADN ou de l'ARN peuvent être obtenues grâce au taux d'absorption fourni comme facteur de correction lors de la détermination de la concentration des acides nucléiques
  • Compatible avec des séquenceurs automatiques basés sur Cy5®
La plupart des applications PCR ont une étape de nettoyage durant laquelle les amorces et autres réactifs sont retirés et l'ADN cible est concentré. Pellet Paint Co-Precipitant est idéal pour cette utilisation car la procédure est rapide, les amorces de <50 nt de longueur sont efficacement retirées et l'ADN est quantitativement récupéré. De plus, il est facile de détecter le moment où l'ADN est entièrement re-suspendu après l'étape de précipitation.