Imprimer
Réactifs d'extraction de protéines, BugBuster® et BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Marques : Merck Millipore (Novagen)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
70584-3 70584-4 70750-3
70584-3EA 172 EUR
70584-3 70584-4 70750-3
Réactifs d'extraction de protéines, BugBuster® et BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Tampons Tampons d'extraction
Le réactif d'extraction de protéines BugBuster® est formulé de façon à rompre délicatement la paroi cellulaire de l'E. coli, afin de libérer la protéine soluble. Il offre une alternative simple, rapide et économique aux méthodes mécaniques (French Press ou sonication) d'extraction de protéines cibles à des fins de purification ou d'autres applications. La formulation utilise un mélange de détergents capable de perforer la paroi cellulaire sans dénaturer la protéine soluble.
The standard BugBuster® reagent is supplied as a Tris-buffered, 1X ready-to-use liquid that is stable at room temperature. The 500 ml size is also available bundled with 10000 U Benzonase® Nuclease (provided in a separate vial) for the preparation of low viscosity extracts and/or removal of nucleic acids from protein preparations.