Imprimer
PopCulture® reagent
Marques : Merck Millipore (Novagen)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
71092-3 71092-4
71092-3EA 103 EUR
71092-3 71092-4
PopCulture® reagent
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
Le réactif PopCulture® est un concentré à base de détergent qui peut être ajouté directement aux cultures d'E. coli pour une extraction efficace des protéines sans récolte de cellules. Les protéines recombinantes peuvent être directement criblées dans l'extrait brut ou purifiées par l'ajout d'une matrice d'affinité, le lavage du complexe matrice-protéines cibles afin d'en éliminer le milieu de culture usagé et les contaminants cellulaires et l'élution des protéines purifiées de la matrice. La procédure de purification de protéines PopCulture convient parfaitement au traitement robotisé haut débit d'échantillons pour la recherche protéomique ou pour toute autre application pouvant bénéficier de l'accélération et du confort accru des procédures.
  • Culture, extraction et purification peuvent s'effectuer dans le tube de culture d'origine ou sur une plage multi-puits, sans colonne ni centrifugation