Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Solution pour l'élimination de la contamination par ADN des surfaces. Convient au nettoyage de l'équipement et des stations de travail PCR, de l'équipement d'électrophorèse, ainsi que des pipettes et des tubes de réaction, par exemple.
- Composants biodégradables et non toxiques pour l'homme
- Ne contient pas d'acides minéraux agressifs ni de substances alcalines
- Aucun solvant organique ni composant volatil
- Fournie sous la forme de pulvérisateurs ou de recharges (RF)