Imprimer
Mélanges PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes et FastMixes™
Marques : Quantabio
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
95071-012 95071-05K 95072-012 95072-05K 95072-250 95073-012 95073-05K 95073-250 95074-012 95074-05K 95074-250 95054-02K 95053-02K 95053-500 95054-500 95055-02K 95055-500 95056-02K 95056-500
733-1378EA 893 EUR
733-1378 733-1379 733-1382 733-1383 733-1381 733-1386 733-1387 733-1385 733-1390 733-1391 733-1389 733-1247 733-1197 733-1196 733-1246 733-1251 733-1250 733-1255 733-1254
Mélanges PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes et FastMixes™
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Les mélanges PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes et FastMixes™ permettent une PCR quantitative efficace, sensible et précise avec des tampons propriétaires et des stabilisants SYBR® Green, qui maximisent le signal fluorescent, l'efficacité PCR et réduisent les dimères d'amorces. Ces mélanges SuperMixes et FastMixes™ ont été optimisés pour toutes les plate-formes d'instruments de PCR en temps réel, y compris celles nécessitant une normalisation avec le colorant de référence ROX.
  • Les mélanges FastMixes™ permettent de réduire la durée des cycles. Un plus grand nombre d'expériences peuvent ainsi être réalisées chaque jour
  • Grâce à une plage dynamique étendue, les données issues de précieux échantillons sont plus fiables
  • Résultats supérieurs de démarrage à chaud par anticorps avec une spécificité supérieure permettant une quantification plus précise
  • Le cycle rapide avec les jeux d'amorce existants évite d'avoir à effectuer une nouvelle optimisation et augmente la productivité
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes are 2X concentrated, ready to use reaction cocktails containing all components for qPCR, except primers and template. A key component of these SuperMixes is AccuStart™ Taq DNA polymerase, which enables specific and efficient primer extension with the convenience of room temperature reaction assembly. AccuStart™ Taq DNA polymerase contains monoclonal antibodies that bind to the polymerase and keep it inactive prior to the initial PCR denaturation step. Upon heat activation the antibodies denature irreversibly, releasing fully active and unmodified Taq DNA polymerase.
Les mélanges PerfeCTa® SYBR® Green FastMixes™sont des mélanges de réaction prêts à l'emploi, doublement concentrés, qui offrent une efficacité, une sensibilité et une spécificité optimales de PCR, ainsi qu'un fort signal fluorescent avec des protocoles de cycle rapides ou classiques. Le cycle rapide est obtenu par activation instantanée de l'ADN polymérase AccuStart™ Taq associé à la cinétique de polymérisation rapide. Une qPCR hautes performances peut être réalisée en seulement 33 minutes.