Imprimer
Mélanges qPCR low ROX, ABsolute™
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AB-1318/B AB-1319/A AB-1322/B AB-1323/A
733-0384EA 2195 EUR
733-0384 733-0385 733-0392 733-0393
Mélanges qPCR low ROX, ABsolute™
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Les mélanges ABsolute™ qPCR Low ROX sont optimisés pour une utilisation avec des instruments en temps réel qui peuvent détecter avec une sensibilité accrue les colorants à grande longueur d'onde, tels que l'ABI 7500. Le niveau inférieur de ROX facilite encore la normalisation à travers la plaque, tout en préservant la sensibilité du dosage. Les mélanges contiennent tous les composants nécessaires à la réalisation d'une PCR quantitative, à l'exception des matrices et amorces/sondes. Le mélange 2x qPCR contient un tampon de réaction exclusif garantissant des niveaux élevés de sensibilité, de spécificité et de reproductibilité.
  • Contient l'enzyme hot start Thermo-Start® DNA Polymerase pour une spécificité accrue et un tampon optimisé garantissant une sensibilité maximale
  • Excellente reproductibilité, tous les lots étant soumis à un contrôle qualité approfondi pour garantir la reproductibilité d'un lot à l'autre et d'un dosage à l'autre
  • Tampon optimisé spécifiquement conçu pour les instruments en temps réel qui peuvent détecter les colorants à grande longueur d'onde avec une sensibilité accrue