Imprimer
Les mélanges capillaires qPCR, ABsolute™
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AB-1283/B AB-1285/B
733-0380EA 2355 EUR
733-0380 733-0634
Les mélanges capillaires qPCR, ABsolute™
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Les mélanges capillaires ABsolute™ qPCR contiennent un tampon de réaction optimisé spécifiquement conçu pour assurer une sensibilité et une spécificité optimales, ainsi que des mesures en point final reproductibles pour des instruments en temps réel utilisant des capillaires en verre, tels que le Roche LightCycler®. Les mélanges 2X comportent tous les composants nécessaires pour réaliser une PCR quantitative, à l'exception des matrices et amorces/sondes.
  • Contient l'enzyme hot start Thermo-Start® DNA Polymerase pour une spécificité accrue et un tampon optimisé garantissant une sensibilité maximale
  • Excellente reproductibilité, tous les lots étant soumis à un contrôle qualité approfondi pour garantir la reproductibilité d'un lot à l'autre et d'un dosage à l'autre
  • Tampon optimisé spécifiquement conçu pour les instruments en temps réel qui utilisent des capillaires en verre