Mélanges qPCR, ABsolute Blue™
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Le mélange ABsolute Blue™ incorpore un colorant bleu inerte qui permet d'améliorer considérablement le contraste entre le réactif et le plastique. De ce fait, la vérification de distribution du mélange est rapide, facile et exempte d'anomalies. Les applications incluent l'expression génétique, la validation du siRNA et le génotypage des snip.
- Spécialement formulé pour une sensibilité optimale et une reproductibilité des données qPCR sur toutes les plates-formes qPCR
- Thermo-Start® hot start Taq polymérase pour une sensibilité accrue et dTTP pour une meilleure efficacité de réaction
- Identification aisée des puits mal aliquotés ou ignorés, en particulier avec des tubes ou des plaques opaques blanches
Storage: Store below 0 °C, preferably at −20 °C, in a constant temperature freezer.