Imprimer
Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 10X, molecular biology grade
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A4227.1000 A4227.5000
A4227.1000EA 84.1 EUR
A4227.1000 A4227.5000
Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 10X, molecular biology grade
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Solution concentrée 10X de 40 mM de Tris, 20 mM d'acide acétique glacial et 1 mM de EDTA.Na₂, pH 8,5 ±0,2.
DNases, RNases et protéases indétectables.