Imprimer
Solution saline tamponnée au phosphate (PBS), faible phosphate
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
444057YEA 243 EUR
444057Y
Solution saline tamponnée au phosphate (PBS), faible phosphate
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Solution irradiée à utiliser dans les cellules de lavage.
  • KCl 0,2 g/l
  • NaCl 7,01 g/l
  • HPO₄Na₂, 12H₂ 0 1,28 g/l
  • NaH₂OP₄, 2H₂O 0,44 g/l