Imprimer
Marqueur de taille moléculaire PCR
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
69278-3EA 225 EUR
69278-3
Marqueur de taille moléculaire PCR
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Les marqueurs PCR contiennent un mélange de huit fragments d'ADN définis de 50 à 2 000 bp à des intervalles pratiques pour la caractérisation de petits produits d'ADN. Les marqueurs sont fournis dans un tampon de dissociation contenant deux colorants de traçage qui n'interfèrent en rien avec l'illumination UV des bandes colorées au bromure d'éthidium. Inclus : fiole de tampon de dissociation 6X. Chaque fiole de marqueur est suffisante pour 50 voies d'agarose TBE ou TAE colorées au bromure d'éthidium. La quantité recommandée pour la dissociation (5 µl) donne des bandes d'intensité uniforme, lumineuses, nettes et faciles ? photographier.
Le produit comprend:
Marqueur PCR de 250 µl dans un tampon de dissociation 1X
Un tampon de dissociation 6X de 1 ml contenant de l'orangé G, du xylène Cyanole FF et du glycérol