Imprimer
Milieux d'inclusion et de montage
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.03973.0001 1.07960.0500
1.03973.0001EA 110 EUR
1.03973.0001 1.07960.0500
Milieux d'inclusion et de montage
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
La dureté et l'uniformité définies du matériau à découper sont des conditions vitales pour l'obtention d'une qualité de découpe homogène. Ces conditions peuvent être respectées à l'aide de diverses substances adaptées, telles que des paraffines, des résines, de la gélatine et de la celloïdine.