Imprimer
VWR® Dip Slides
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
535122FEA 26.1 EUR
535122F 535092Q 535094S 535102B 535104D 535112D 535114F 535124H 535132H 535134J 535142J 535152L 535162N 535174R 535182R 535202E 535204G 535154N 535144L 535164P 535172P 535184T 535302D 535303D 535304D 535305D 535306D 535307D 535309D 535310D 535311D 535312D 535314D 535316D 535317D 535318D 535319D 535320D 535321D 535323D 535324D 535325D 535326D 535327D 535328D 535329D 535308D 535315D
VWR® Dip Slides
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Lames de contact gélosées, pour le contrôle microbiologique des surfaces et des liquides. Les lames de contact gélosées sont à double face, avec soit le même milieu sur les deux faces, soit un milieu différent sur chacune d'elles; une seule et même lame permet ainsi d'effectuer deux contrôles. Les lames de contact offrent un moyen sûr, fiable, économique et rapide pour détecter la présence de microorganismes. Dotées d'un capuchon à pression, les lames de contact présentent une plus grande surface de contact.
  • Lames stérilisées
  • Échantillonnage en quelques secondes
  • Résultats faciles à lire, disponibles dans un délai de 24 à 48 heures