Imprimer
Readycult®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.01295.0001 1.01298.0001 1.01299.0001
1.01295.0001EA 161 EUR
1.01295.0001 1.01298.0001 1.01299.0001
Readycult®
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Les coliformes Readycult® et les entérocoques Readycult® permettent de détecter facilement les coliformes, les E. coli ou les streptocoques fécaux dans l'eau. Il vous suffit d'un récipient stérile et d'une lampe UV (réf. 1.13203.0001).
  • Facilité de manipulation : Readycult® est prêt à l'emploi dans un emballage blister
  • Résultats rapides : ajouter Readycult® aux échantillons d'eau directement à partir de l'emballage blister, mélanger, laisser incuber pendant 24 ±1 h, lire les résultats, c'est terminé !
  • Interprétation facile et sûre : Readycult® détecte même les organismes endommagés. Le changement de couleur bleu-vert indique la présence de coliformes totaux, d'E. coli ou d'entérocoques (cat. n° 1.01299) ; la réaction par fluorescence + indole indique la présence d'E. coli