Imprimer
VWR® Ready to Use Media Plates (90 mm), Irradiated
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
111114ZIEA 36.5 EUR
111114ZI 131114ZI 131114PY 131114RY 111114TI 131114TI 110802ZI 130802ZI 110884ZI 130884ZI 110774ZI 110070PY 110884CY 112750ZI 130884CY 110884TI 110802ZIMP 110884TIMP 110774ZIMP 111114TIMP 111114ZIMP 112230CAMP 131114TIMP 131114ZIMP 131114PYMP 281112ZI 280882TI 280882ZI 281112TI 281112TI30 499270OO 131114XI 285712TI
VWR® Ready to Use Media Plates (90 mm), Irradiated
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Available as 90 mm plates acc. to standards. TLHTh (Tween®, lecithin, histidine, thiosulphate) are used as disinfectant neutralisers. Bags are available double- or triple-wrapped. One pack per bag displays the irradiation indicator.
  • L'enveloppe triple garantit que l'emballage lui-même ne contamine pas l'environnement, puisque le premier emballage est ôté juste avant de pénétrer dans la zone propre.
  • Disponibles avec un certificat d'irradiation/de dosimétrie
  • Études de résistance VHP disponibles pour toutes les boîtes en triple emballage
Storage: 15 to 25 °C for plates 280882TI, 280882ZI, 281112TI and 281112ZI; 2 to 14 °C for all the other plates.
Cdt: The plates are packed 10 each in a plastic shrink-wrapped bag. Box contains 2 bags with a total of 20 or 6×10 plates.