VWR® Contact Plates, Blister
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les milieux de culture prêts à l'emploi sont fabriqués avec des matières premières de haute qualité. Ils sont issus de bases déshydratées sélectionnées en conformité avec ISO 11 133. Les milieux sont produits selon une technologie de pointe et font l'objet de contrôles qualité par des microbiologistes agréés.
- Emballage en conditions salles blanches pour éviter les risques de contamination
- Stockage à +2-8 °C
- Fabriqués avec des formulations qui suivent les spécifications des diverses pharmacopées et normes ISO