Imprimer
VWR®, Milieux de culture, prêts à l'emploi, en sachets
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AX031108EA 0 EUR
AX031108 AX031106 AX031107 AX031109 AX031110 AX031119 800179ZB 800343VB 801121ZB 850179ZB 853120ZB 870179ZB 870343VB 851121ZB 803120ZB 852760TA 872760TA 870343GB 800179ZT 870179ZBMP 870343VBMP 850343VBMP 800179ZBMP 800343VBMP 850179ZBMP 801121ZE 806354SA 856354SA 850179ZBB 871051ZB 871121ZB 850343VBB
VWR®, Milieux de culture, prêts à l'emploi, en sachets
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Les milieux de microbiologie en sachets sont idéalement adaptés aux grands volumes d'échantillons.
  • Conditionnement compact
  • Aucun risque lié à des bris de verre de bouteille
  • Les milieux peuvent être facilement distribués à l'aide d'un diluteur gravimétrique ou d'une pompe péristaltique