VWR® MediaBag Dehydrated Culture Media in Bags
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Chaque sachet contient une quantité pré-pesée de milieu granulé, à double emballage et irradié. Pour un enrichissement juste à temps - ajouter de l'eau stérile et le matériel d'échantillon.
- Faible encombrement, aucun flacon ne venant occuper l'espace
- Longue durée de conservation
- Pas d'autoclavage et solubilité optimale
- Conditions de travail sans poussière
Les milieux suivants sont disponibles pour le système de sachets :
Eau peptonée tamponnée (EPT), conforme à la norme ISO 6579-1:2017, est un bouillon de pré-enrichissement non sélectif destiné à augmenter la récupération des bactéries, en particulier les entérobactéries pathogènes, dans les denrées alimentaires.
Le bouillon de soja tryptique (TSB) est utilisé principalement pour le test Media Fill.
Le bouillon de base Fraser est utilisé pour l'enrichissement sélectif de Listeria spp.
Bouillon lactose utilisé comme test préliminaire pour la détection des bactéries coliformes
Bouillon MacConkey utilisé pour la détection et le dénombrement des coliformes
Non selective pre-enrichment broth to increase recovery of bacteria, particularly pathogenic Enterobacteriaceae from foodstuffs. The culture medium complies with ISO 6579:2002.
The lab-blender bag contains 5,75 g of BPW to which 225 ml of sterile water and 25 g (or 25 ml) of sample material is added.
More media are available on request.
The following media are approved for the bag system:
Certifications: Composition conforme aux méthodes standard, telles que ISO, AFNOR, NMKL, etc.
Cdt: Formulations et formats d'emballage spéciaux disponibles sur demande.