Imprimer
Tests de détection microbiologique, Bactident®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.13301.0001 1.13303.0001 1.13306.0001
1.13301.0001EA 135 EUR
1.13301.0001 1.13303.0001 1.13306.0001
Tests de détection microbiologique, Bactident®
Tests microbiologiques Tests enzymatiques
La présence ou l'absence d'activité enzymatique est une propriété taxinomique des microorganismes, qui peut être utilisée pour les différencier ou les identifier.