Kits de détection PCR en temps réel pour microorganismes, QuickBlue RealQuick
Marques : Q BIOANALYTICTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
La gamme de produits RealQuick est optimisée pour la PCR en temps réel et elle utilise la technologie de sonde Taqman® pour la détection de bactéries pathogènes pour l'homme. Les kits sont généralement coordonnés de façon à pouvoir être utilisés ensemble.
- Compatibles avec tous les principaux instruments de PCR en temps réel
- Excellents résultats en termes de spécificité et de sensibilité
- Différents conditionnements (50, 250 et 1000 réactions) disponibles
Certifications: Conformes à la norme ISO 20838:2006