VWR®, Plaques de contact pour le contrôle des surfaces et de l'air, irradiées
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les plaques de contact sont idéales pour contrôler la contamination microbiologique des surfaces et de l'air (à l'aide d'un échantillonneur d'air) dans les salles blanches, les isolateurs, les RABS (Restricted Access Barrier), l'industrie alimentaire et les hôpitaux. L’enveloppe triple garantit que l'emballage lui-même ne contamine pas l'environnement, puisque le premier emballage est ôté juste avant de pénétrer dans une zone propre. Les emballages des plaques contenant du PCA ne sont pas irradiés.
- Boîtes conditionnées dans un triple emballage spécial avec indicateur d'irradiation
- Possibilité d'utiliser un conteneur réutilisable transparent en PET pour transporter les plaques au laboratoire après l'échantillonnage
- Conditionnement spécial pour une bonne protection du produit pendant le transport et le stockage
- Disponibles avec des neutralisants de désinfectants TLHTh (Tween®, lécithine, histidine, thiosulfate)
- Disponibles avec un certificat d'irradiation/de dosimétrie
- Études de résistance VHP disponibles pour toutes les boîtes en triple emballage
Cdt: Contiennent 8×10 triples emballages avec un total de 80 boîtes. 8 conteneurs transparents en PET réutilisables sont inclus.