Imprimer
VWR®, Boîtes de contact, sous blister, irradiées
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
251183ZAEA 98.2 EUR
251183ZA 250641ZA 250063UA 250544ZI 251114ZI 271114ZI 251114PY 251114RY 271114RY 251114TI 271114TI 250884ZI 270884ZI 250884TI 270884TI 250774ZI 270774ZI 250774TI 270774TI 250070ZI 251203ZA 250793ZI 250884CY 250560ZA 251114SI 251114AF 251203TA 250542CA 251114SIMP 251114RYMP 251114PYMP 251114AFMP 250884CYMP 250063UAMP 250070ZIMP 251114ZIMP 251114TIMP 251203TAMP 251183ZAMP 270884CY 252310XF 256321AA
VWR®, Boîtes de contact, sous blister, irradiées
Milieux pour microbiologie Boîtes contact de microbiologie
Disponibles sous deux formats d'emballage: Triple emballage (24 boîtes par paquet) et double emballage (30 boîtes par paquet). Les boîtes sont emballées dans un blister à six compartiments. Chaque compartiment contient une boîte, aussi à chaque fois que l'utilsateur ouvre le compartiment, il n'utilise qu'une seule boîte. Disponibles avec neutralisants TLHTh (Tween®, lécithine, histidine, thiosulphate).
  • Triple emballage garantissant que le conditionnement lui-même ne contaminera pas l’environnement puisque le premier emballage est ôté juste avant de pénétrer dans la zone propre
  • Disponibles avec certificat d'irradiation/dosimétrie
  • Études de résistances VHP disponibles pour toutes les boîtes livrées en triple emballage
  • Stockage à température ambiante
Cdt: Les paquets de plaques 5×6 ou 4×5×6 se composent de 5 blisters avec un sachet en cellophane supplémentaire. Les paquets de plaques 4×6 se composent de 4 blisters avec 2 sachets en cellophane supplémentaires. Un indicateur d'irradiation est installé sur chaque blister.