Imprimer
Matériaux de référence certifiés pour analyser l'environnement
Marques : VKI WATER QUALITY INSTITUTE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
QCDWB QCRW1-10 QCORGSLUD100 QCORGSLUD5X100 QCWW6-50 QCRW2-50 QCMETALLL1 QCMETALLL2 QCMETALHL1 QCMETALHL2 QCWW4-50 QCMETALLL3 QCWW2.2-50 QCWW2.1-50 QCDW4-50 QCDW4-10 QCWW1B-10 QCWW1B-50 QCWW3-10 QCWW3-50 QCWW4A-50 QCWW5-50 QCRW2-10 QCMETALCOMBI QCWW2.1-10 QCWW2.2-10 QCWW4-10 QCWW4A-10 QCWW5-10 QCRW1-50 QCWW6-10 QCLOAMSOILB200 QCSW3.1B QCSW3.2B
QCDWBEA 1880 EUR
QCDWB QCRW1-10 QCORGSLUD100 QCORGSLUD5X100 QCWW6-50 QCRW2-50 QCMETALLL1 QCMETALLL2 QCMETALHL1 QCMETALHL2 QCWW4-50 QCMETALLL3 QCWW2.2-50 QCWW2.1-50 QCDW4-50 QCDW4-10 QCWW1B-10 QCWW1B-50 QCWW3-10 QCWW3-50 QCWW4A-50 QCWW5-50 QCRW2-10 QCMETALCOMBI QCWW2.1-10 QCWW2.2-10 QCWW4-10 QCWW4A-10 QCWW5-10 QCRW1-50 QCWW6-10 QCLOAMSOILB200 QCSW3.1B QCSW3.2B
Matériaux de référence certifiés pour analyser l'environnement
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Les étalons VKI sont des matériaux de référence certifiés, stables et homogènes,adaptés au contrôle qualité des analyses environnementales. Ils sont certifiés conformément aux normes ISO guide 30, 31, 33, 34, 35, ISO 5725 et ISO/REMCO N 37. Tous les étalons sont conformes aux normes nationales ou contrôlés par un groupe de laboratoires reconnus internationalement, et fournis avec un certificat d'analyse qui indique la valeur certifiée et l'incertitude à un niveau de confiance défini.
  • Étalons liquides fournis en lots d'ampoules en verre facilitant la dilution