Imprimer
Crack Sets pour préparation d'échantillons, Spectroquant®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
1.14687.0001EA 187 EUR
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
Crack Sets pour préparation d'échantillons, Spectroquant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Sets complets pour la minéralisation avec un thermoréacteur. Les analyses qui suivent sont effectuées avec les tubes Spectroquant® ou avec des sets de réactifs. Les Crack Sets sont faciles à utiliser et rendent la préparation d'échantillon aisée. Pour la préparation d'échantillons colorés ou sales avec une forete teneur en suspensions avec utilisation avec le kit Spectroquant® approprié.
  • Contiennent tous les réactifs nécessaires au test sélectionné
  • Faciles d'emploi, instructions détaillées