Imprimer
Tubes DCO pour photomètres non Merck, Spectroquant®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.18750.0001 1.18751.0001 1.18752.0001 1.18753.0001
1.18750.0001EA 90 EUR
1.18750.0001 1.18751.0001 1.18752.0001 1.18753.0001
Tubes DCO pour photomètres non Merck, Spectroquant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Compatible avec de nombreux photomètres et ne nécessite aucune programmation pour mesurer les tests.
  • Cellules 16 mm
  • Conforme à la norme ISO 15705